Tiofene 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
138821000
138825000
138820025
ACRO138821000EA
36.8
EUR
ACRO138821000
ACRO138825000
ACRO138820025
Tiofene 99+%, extra puro
Tiofene
Formula:
C₄H₄S Peso molecolare: 84.14 g/mol Punto di ebollizione: 84 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –38 °C Densità: 1.065 g/cm³ Flash Pt: –9 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005413 CAS Number: 110-02-1 EINECS: 203-729-4 UN: 2414 ADR: 3 II Merck Index: 12,09490 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Benzene | ≤0.1 % (GC) |