2,5-Diiodothiophene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 625-88-7
Molecular Formula: C4H2I2S
Formula Weight: 335.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 139-140°/15mm
Beilstein Reference: 109915
MDL No.: MFCD00014525
Formula:
C₄H₂I₂S Punto di ebollizione: 139…140 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 39…43 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014525 CAS Number: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |