3-Chlorothiophene ≥98% may contain up to 2% DMF
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B22669.06
B22669.14
B22669.22
B22669.06EA
59.6
EUR
B22669.06
B22669.14
B22669.22
3-Chlorothiophene ≥98% may contain up to 2% DMF
3-Chlorothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 17249-80-8
Molecular Formula: C4H3ClS
Formula Weight: 118.59
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 105255
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00043887
Formula:
C₄H₃ClS Peso molecolare: 118,59 g/mol Punto di ebollizione: 137…139 °C Densità: 1,276 Flash Pt: 37 °C (98 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043887 CAS Number: 17249-80-8 UN: 1992 ADR: 3,III |