Tetrabromothiophene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Perbromothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 3958-03-0
Molecular Formula: C4Br4S
Formula Weight: 399.72
Odour: Odourless
Melting Point: 113-117°
Boiling Point: 324-327°
Beilstein Reference: 383664
MDL No.: MFCD00005419
Formula:
C₄Br₄S Peso molecolare: 399.73 g/mol Punto di ebollizione: 324…327 °C Punto di fusione: 113…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005419 CAS Number: 3958-03-0 EINECS: 223-554-7 |