Stampa…
3-Bromothiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Thienyl bromide
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 109 EUR
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Formula: C₄H₃BrS
Peso molecolare: 163,04 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -10 °C
Densità: 1,74 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005464
CAS Number: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 3384
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %