Stampa…
3,4-Dibromothiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 38.3 EUR
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromothiophene 97%
3,4-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Peso molecolare: 241,93 g/mol
Punto di ebollizione: 221…222 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 4…5 °C
Densità: 2,13 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005465
CAS Number: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %