Stampa…
2-Bromothiophene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thienyl bromide
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 42 EUR
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Formula: C₄H₃BrS
Punto di ebollizione: 149…151 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,68 g/cm³
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005417
CAS Number: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure