2,5-Dibromothiophene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Formula:
C₄H₂Br₂S Punto di ebollizione: 210…212 °C Punto di fusione: –6 °C Densità: 2,150 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005420 CAS Number: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |