Stampa…
2,5-Dibromothiophene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 49.2 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophene 95%
2,5-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Peso molecolare: 241,93 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 2,14 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005420
CAS Number: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %