2,3-Dibromothiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3140-93-0
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formula:
C₄H₂Br₂S Peso molecolare: 241.93 g/mol Punto di ebollizione: 215…216 °C Punto di fusione: –17.5 °C Densità: 2.135 Flash Pt: >100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005418 CAS Number: 3140-93-0 EINECS: 221-542-6 UN: 1993 ADR: 3 III |