2,6-Diphenylpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3558-69-8
Molecular Formula: C17H13N
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 74-81°
Boiling Point: 210°/3mm
MDL No.: MFCD00006284
Formula:
C₁₇H₁₃N Punto di ebollizione: 210 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 74…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006284 CAS Number: 3558-69-8 EINECS: 222-620-2 |