2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₃N Punto di fusione: 33…36 °C Flash Pt: 83 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006305 CAS Number: 38222-83-2 EINECS: 253-834-4 UN: 1325 |
Appearance | Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |