2,4,6-Collidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –43 °C Densità: 0,9191 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006338 CAS Number: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,09789 |
Solubility | 35 g/l (20 °C) |
Melting Point | -43 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 170 - 172 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 55 °C |
Refractive Index | 1.50 (20 °C) |
Density | 0.914 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) strongly alkaline |