Stampa…
2,4,6-Collidina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 61.3 EUR
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-Collidina 99%
2,4,6-Collidina
Formula: C₈H₁₁N
Punto di ebollizione: 171…172 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006338
CAS Number: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test