2,3,5-Collidine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,3,5-Trimethylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 695-98-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5075
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 108832
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00126840
Formula:
C₈H₁₁N Peso molecolare: 121,18 g/mol Punto di ebollizione: 182…184 °C Densità: 0,935 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126840 CAS Number: 695-98-7 EINECS: 211-786-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |