3,5-Dimetilpiridina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,5-Dimethylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 591-22-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169-170°
Solubility: Sol
Beilstein Reference: 105682
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006404
Formula:
C₇H₉N Punto di ebollizione: 169…170 °C Punto di fusione: –9 °C Densità: 0,941 Flash Pt: 53 °C (127 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006404 CAS Number: 591-22-0 EINECS: 209-708-6 UN: 1992 ADR: 3,III |