Stampa…
3,5-Dimetilpiridina 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
125211000 125215000
ACRO125211000EA 54.7 EUR
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Dimetilpiridina 98+%
3,5-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 172,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006404
CAS Number: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)