Stampa…
2,6-Dimetilpiridina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05650.0250 8.05650.9053
8.05650.0250EA 76.8 EUR
8.05650.0250 8.05650.9053
2,6-Dimetilpiridina per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 143,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006345
CAS Number: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.5 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4976 (20 °C, 589 nm)
Density 0.923 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid