2,6-Dimetilpiridina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dimethylpyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 108-48-5
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 105690
Merck Reference: 14,5616
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006345
Formula:
C₇H₉N Peso molecolare: 107,16 g/mol Punto di ebollizione: 143…145 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 0,923 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006345 CAS Number: 108-48-5 EINECS: 203-587-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,5616 |