Stampa…
2,6-Dimetilpiridina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 144 EUR
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Dimetilpiridina 99%
2,6-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 143…145 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006345
CAS Number: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %