2,6-Di-tert-butylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₁N Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2…4 °C Densità: 0,852 g/cm³ Flash Pt: 72 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006306 CAS Number: 585-48-8 EINECS: 209-557-6 Merck Index: 12,03086 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |