2,4-Lutidina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-47-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Unpleasant
Melting Point: -60°
Boiling Point: 158-160°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006337
Formula:
C₇H₉N Punto di ebollizione: 158…160 °C Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,931 Flash Pt: 47 °C (117 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006337 CAS Number: 108-47-4 EINECS: 203-586-8 UN: 1992 ADR: 3,III |