Stampa…
2,4-Lutidina 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
125181000 125185000
ACRO125181000EA 95 EUR
ACRO125181000 ACRO125185000
2,4-Lutidina 98+%
2,4-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 159 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006337
CAS Number: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Total volume capacity ≥1.10 eq/l (OH) as is