2,3-Dimetilpiridina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,3-Dimethylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 583-61-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -17°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 106418
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009605
Formula:
C₇H₉N Peso molecolare: 107,16 g/mol Punto di ebollizione: 160…161 °C Punto di fusione: –17 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009605 CAS Number: 583-61-9 EINECS: 209-514-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II |