Stampa…
2,3-Dimetilpiridina 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dimethylpyridine
268760250 268761000
ACRO268760250EA 22.4 EUR
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Dimetilpiridina 98+%
2,3-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 161 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009605
CAS Number: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %