4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A13590.0B
A13590.18
A13590.30
A13590.0BEA
317
EUR
A13590.0B
A13590.18
A13590.30
4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2057-49-0
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 320-322°
Beilstein Reference: 142242
MDL No.: MFCD00047458
Formula:
C₁₄H₁₅N Peso molecolare: 197,28 g/mol Punto di ebollizione: 320…322 °C Densità: 0,853 Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047458 CAS Number: 2057-49-0 EINECS: 218-159-1 |