2-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2110-18-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 142-143°/1mm
MDL No.: MFCD00191237
Formula:
C₁₄H₁₅N Punto di ebollizione: 142…143 °C (1 mmHg) Densità: 1,017 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191237 CAS Number: 2110-18-1 EINECS: 218-300-7 |