2-Pentylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2294-76-0
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2772
MDL No.: MFCD00051828
Formula:
C₁₀H₁₅N Punto di ebollizione: 203…204 °C Densità: 0,903 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051828 CAS Number: 2294-76-0 EINECS: 218-937-0 |