Stampa…
2-Picolina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 63.1 EUR
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Picolina 98%
2-Picolina
Formula: C₆H₇N
Punto di ebollizione: 129,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006332
CAS Number: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %