2-Cloro-6-metilpiridina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Chloro-2-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 18368-63-3
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5265
Boiling Point: 64-68°/10mm
Beilstein Reference: 107187
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006245
Formula:
C₆H₆ClN Peso molecolare: 127,57 g/mol Punto di ebollizione: 64…68 °C (10 mmHg) Densità: 1,167 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006245 CAS Number: 18368-63-3 EINECS: 242-241-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |