Stampa…
2-Cloro-4-metilpiridina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-picoline
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 39 EUR
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Cloro-4-metilpiridina 98%
2-Cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 194…195 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,151 g/cm³
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023418
CAS Number: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %