2-Bromo-5-methylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3510-66-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 95-96°/12mm
Beilstein Reference: 107323
MDL No.: MFCD00209553
Formula:
C₆H₆BrN Punto di ebollizione: 95…96 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 40…45 °C Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209553 CAS Number: 3510-66-5 |