Stampa…
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 74 EUR
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C (12,5 mmHg)
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: 103 °C
MDL Number: MFCD00209553
CAS Number: 3510-66-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %