Piridina ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₅N Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,983 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 17 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS Number: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |