Stampa…
Piridina, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
8073.1000EA 226.41 EUR
8073.1000 8073.2500
Piridina, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Piridina
Formula: C₅H₅N
Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM