Stampa…
Piridina ≥99.5%, ultrapuro per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Azabenzene, Azine
32436.K2 32436.K7 32436.M1 32436.AK
32436.K2EA 176 EUR
32436.K2 32436.K7 32436.M1 32436.AK
Piridina ≥99.5%, ultrapuro per spettrofotometria
Piridina
Purity: 99.5+% CAS No.: 110-86-1 Molecular Formula: C5H5N Formula Weight: 79.10 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 0.978 Refractive Index: 1.5100 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 115° Beilstein Reference: 103233 Merck Reference: 14,7970 UN No.: 1282 MDL No.: MFCD00011732
Formula: C₅H₅N
Peso molecolare: 79.1 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0.978
Flash Pt: 20 °C (68 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 14,7970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM