Stampa…
Piridina 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Azabenzene, Azine
418545000 418540010 418540025 418540250
ACRO418545000EA 122 EUR
ACRO418545000 ACRO418540010 ACRO418540025 ACRO418540250
Piridina 99+% ACS
Piridina
Formula: C₅H₅N
Peso molecolare: 79,1 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,978 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=4dd777898dab797af543d515c922305f3cae5381&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Reducing substances Passes test
Ammonia (NH3) ≤20 ppm