Stampa…
Piridina 99+%, extra puro for non-aqueous titration
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Azabenzene, Azine
418530010 418532500 418530025
ACRO418530010EA 205 EUR
ACRO418530010 ACRO418532500 ACRO418530025
Piridina 99+%, extra puro for non-aqueous titration
Piridina
Formula: C₅H₅N
Peso molecolare: 79.1 g/mol
Punto di ebollizione: 115
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0.978 g/cm³
Flash Pt: 17
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Boiling point 114 to 116°C
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %