Stampa…
Piridina 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Azabenzene, Azine
131780010 131780025 131780500 131780250
ACRO131780010EA 107 EUR
ACRO131780010 ACRO131780025 ACRO131780500 ACRO131780250
Piridina 99+%, extra puro
Piridina
Formula: C₅H₅N
Peso molecolare: 79.1 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0.978 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤40 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %