4-Methoxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 620-08-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: 4°
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 108211
MDL No.: MFCD00674049
Formula:
C₆H₇NO Punto di ebollizione: 191 °C Punto di fusione: 4 °C Densità: 1,075 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00674049 CAS Number: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |