2-Methoxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1628-89-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 108189
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006262
Formula:
C₆H₇NO Punto di ebollizione: 142…143 °C Densità: 1,046 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006262 CAS Number: 1628-89-3 EINECS: 216-623-8 UN: 3271 ADR: 3,III |