Stampa…
3,4-Diaminopiridina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 44.3 EUR
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopiridina per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 218…219 °C
Flash Pt: 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006401
CAS Number: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03006
Visualizza i codici
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C