3,4-Diaminopiridina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 54-96-6
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 240°(464°F)
Odour: Unpleasant
Beilstein Reference: 110232
Merck Reference: 14,2986
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006401
Formula:
C₅H₇N₃ Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 217…220 °C Flash Pt: 240 °C (464 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006401 CAS Number: 54-96-6 EINECS: 200-220-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2986 |