2,6-Diaminopyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 141-86-6
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 155°(311°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 108513
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006329
Formula:
C₅H₇N₃ Punto di ebollizione: 288 °C Punto di fusione: 118…121 °C Flash Pt: 155 °C (311 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006329 CAS Number: 141-86-6 EINECS: 205-507-2 UN: 2671 ADR: 6.1,II |