Stampa…
2,6-Diaminopyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 42.9 EUR
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di ebollizione: 285 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 115…123 °C
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006329
CAS Number: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %