Stampa…
2,3-Diaminopyridine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 104 EUR
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridine per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di ebollizione: 148…150 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006319
CAS Number: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol