2,3-Diaminopyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pyridine-2,3-diyldiamine
Purity: 98%
CAS No.: 452-58-4
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 205°(401°F)
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 195°/55mm
Beilstein Reference: 109869
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006319
Formula:
C₅H₇N₃ Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di ebollizione: 195 °C (55 mmHg) Punto di fusione: 110…114 °C Flash Pt: 205 °C (401 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006319 CAS Number: 452-58-4 EINECS: 207-200-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II |