3-Aminopyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
Purity: 99%
CAS No.: 462-08-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 105692
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006400
Formula:
C₅H₆N₂ Punto di ebollizione: 250…252 °C Punto di fusione: 58…63 °C Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006400 CAS Number: 462-08-8 EINECS: 207-322-2 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,473 |