Stampa…
3-Aminopyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 28.9 EUR
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Formula: C₅H₆N₂
Punto di ebollizione: ∼248 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60…63 °C
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006400
CAS Number: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %