Stampa…
2-Aminopyridine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500 8.01113.9040
8.01113.0100EA 69.5 EUR
8.01113.0100 8.01113.0500 8.01113.9040
2-Aminopyridine per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 210,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 50…52 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006312
CAS Number: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Visualizza i codici
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C